Merck
I1000
Sigma-Aldrich
Indole-3-acetaldehyde–sodium bisulfite addition compound
About This Item
Wzór liniowy:
C10H9NO · NaHSO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
zanieczyszczenia
≤15% excess sodium bisulfite
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na].OC(Cc1c[nH]c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H11NO4S.Na/c12-10(16(13,14)15)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9;/h1-4,6,10-12H,5H2,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Klucz InChI
WYKPCRCESPDDQX-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Reactant for preparation of potential neurotransmitter analogs
  • Reactant for Strecker reaction with cyanide-11C
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Schlecht, M., F.; Giandinoto, S.
Heterocycles, 25, 485-485 (1987)
Hayes, R. L.; et al.
The International Journal of Applied Radiation and Isotopes, 29, 186-186 (1978)
Davide Marangon et al.
Glia, 68(10), 2001-2014 (2020-03-13)
In the last decade, microRNAs have been increasingly recognized as key modulators of glial development. Recently, we identified miR-125a-3p as a new player in oligodendrocyte physiology, regulating in vitro differentiation of oligodendrocyte precursor cells (OPCs). Here, we show that miR-125a-3p