Kluczowe dokumenty
148776
3-Hydroxyanthranilic acid
97%, for peptide synthesis
Synonim(y):
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
3-Hydroxyanthranilic acid, 97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1c(O)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Klucz InChI
WJXSWCUQABXPFS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
<li><strong>Bezpośrednie hamowanie enzymu w celu złagodzenia tworzenia się kwasu chinolinowego:</strong> Stosowany do syntezy semialdehydu 2-amino-3-karboksymukonowego (ACMS) podczas szlaku kynureninowego katabolizmu tryptofanu (Sanz et al., 2022).</li>
</ul>
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
148776-250MG | 4061838738042 |
148776-1G | 4061826100523 |