4055-OP
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
OmniPur® Grade
Synonim(y):
Ethylenediaminetetraacetic Acid, Disodium Salt, Dihydrate Solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.28
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: chelator
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
kolor
clear colorless
obecność zanieczyszczeń
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Molecular biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
pH of solution at 25°C: 7.9-8.1
Protease: None detected
RNase: None detected
Sterility: To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Specifications:
DNase: None detected
pH of solution at 25°C: 7.9-8.1
Protease: None detected
RNase: None detected
Sterility: To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Zastosowanie
- Podwójnie reagujące hydrożele do wykrywania i usuwania jonów rtęci ze ścieków ..: W niniejszym badaniu zbadano rozwój podwójnie reagujących hydrożeli zawierających kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA) do skutecznego wykrywania i usuwania jonów rtęci ze ścieków, podkreślając ich potencjał w zastosowaniach biochemii środowiskowej (Diacon et al., 2024).
- Aktywność fotokatalitycznego roztwarzania wodoru rutylu TiO(2) domieszkowanego azotem/fluorem...: W artykule omówiono zastosowanie EDTA w przygotowaniu materiałów fotokatalitycznych do produkcji wodoru, podkreślając jego rolę w zwiększaniu wydajności fotokatalitycznej i jego znaczenie w zrównoważonej biochemii energetycznej (Miyoshi i in., 2023).
- Technologia wysokowydajnego oczyszczania i przewidywanie żywotności membrany ceramicznej do oczyszczania wtórnie oczyszczonych ścieków..: W badaniu tym zbadano zastosowanie EDTA w procesach czyszczenia membran ceramicznych stosowanych w oczyszczaniu ścieków, wykazując jego skuteczność w wydłużaniu żywotności membran i poprawie wydajności oczyszczania (Lv et al., 2023).
- Odwracalne blokowanie morfologii poprzez infiltrację metalu w kopolimerze blokowym..: Badania wykorzystują EDTA w odwracalnym blokowaniu morfologii kopolimeru blokowego poprzez infiltrację metalu, zapewniając innowacyjne techniki do zastosowań w materiałoznawstwie i biochemii (Ma et al., 2023).
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2