Key Documents
324506
Millipore
EDTA, 0.5 M, pH 8.0, Molecular Biology Grade, DEPC-Treated
Sterile-filtered solution of 0.5 M EDTA in H2O treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC). Suitable for use in molecular biology applications.
Synonim(y):
EDTA, 0.5 M, pH 8.0, Molecular Biology Grade, DEPC-Treated, Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N2Na3O8 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.23
Kod UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.25
klasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: chelator
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
pH
8
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C10H16N2O8.3Na.3H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;3*1H2/q;3*+1;;;/p-3
Klucz InChI
FXNQQEVEDZAAJM-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Sterile-filtered solution of 0.5 M EDTA in H2O treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC). Suitable for use in molecular biology applications.
Zastosowanie
  • Comparing extraction method efficiency for high-throughput palaeoproteomic bone species identification.: This research compares various extraction methods for palaeoproteomic analysis, including those utilizing EDTA, to identify bone species efficiently. The study underscores the importance of EDTA in enhancing protein extraction for proteomic studies (Mylopotamitaki et al., 2023).
  • Deep coverage and quantification of the bone proteome provides enhanced opportunities for new discoveries in skeletal biology and disease.: The use of EDTA in the preparation and extraction of bone samples for proteomic analysis is discussed, emphasizing its role in achieving deep proteomic coverage and facilitating new discoveries in skeletal biology (Rose et al., 2023).
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2