376817-M
Hexokinase II Inhibitor II, 3-BP
The Hexokinase II Inhibitor II, 3-BP, also referenced under CAS 1113-59-3, controls the biological activity of Hexokinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
Hexokinase II Inhibitor II, 3-BP, 3-BrPA, Bromopyruvate, Bromopyruvatic Acid, 3-Bromo-2-oxopropionic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (titration)
Formularz
crystalline solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
distilled water: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrCC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
Klucz InChI
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Chen, Z., et al. 2009. Biochim. Biophys. Acta.1787, 553.
Hulleman, E., et al. 2009. Blood.113, 2014;
Mathupala, S.P., et al. 2009. Semin. Cancer Biol.19, 17.
Pereira da Silva, A.P., et al. 2009. Biochem. J.417, 717.
Yun, J., et al. 2009. Science.325, 1555.
Zhang, X., et al. 2009. Anticancer Res.29, 1443.
Kim, J.S., et al. 2008. J. Bioenerg. Biomembr.40, 607.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3