Kluczowe dokumenty
927740
3-Bromopyruvic acid-18O3
≥90 atom % 18O, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3Br18O3
Masa cząsteczkowa:
172.96
Kod UNSPSC:
12142200
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥90 atom % 18O
Próba
≥97% (CP)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
BrCC(C([18OH])=[18O])=[18O]
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)