Kluczowe dokumenty
927767
3-Bromopyruvic acid-d3
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3D3BrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.98
Kod UNSPSC:
12352106
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥97 atom % D
Próba
≥97% (CP)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
BrC([2H])([2H])C(C(O[2H])=O)=O
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)