373272
HECAMEG
Non-ionic detergent useful for solubilization of membrane-bound proteins in their native state. Easily removed by dialysis.
Synonim(y):
Methyl-6-O-(N-heptylcarbamoyl)-α-D-glucopyranoside
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
crystalline solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
CMC
19.5 mM
rozpuszczalność
water: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
N(CCCCCCC)C(=O)OC[C@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)OC
InChI
1S/C15H29NO7/c1-3-4-5-6-7-8-16-15(20)22-9-10-11(17)12(18)13(19)14(21-2)23-10/h10-14,17-19H,3-9H2,1-2H3,(H,16,20)/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
Klucz InChI
XPIVOYOQXKNYHA-RGDJUOJXSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Ocena biochemicznych zastosowań niejonowego środka powierzchniowo czynnego Hecameg...: To fundamentalne badanie bada biochemiczne zastosowania Hecameg, w szczególności jego skuteczność w rozpuszczaniu białek błonowych bez denaturacji, co czyni go cennym narzędziem w badaniach biochemii błon (Ruiz et al., 1994).
- Oczyszczanie i charakterystyka kompleksu cytochromu b6 f z Chlamydomonas reinhardtii: Hecameg jest wykorzystywany w tym badaniu do oczyszczania kompleksu cytochromub6 f, wykazując jego skuteczność w utrzymywaniu funkcjonalnej integralności kompleksów białek błonowych podczas izolacji (Pierre et al., 1995).
- Opracowanie ulepszonego testu aktywności in vitro dla polimeraz PHA o średniej długości łańcucha w oparciu o pomiary uwalniania koenzymu A...: W artykule opisano zastosowanie Hecameg w ulepszonym teście aktywności polimerazy, podkreślając jego rolę w metodach biochemicznych wymagających stabilizacji aktywności enzymów (de Roo i in., 2000).
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3