371955-M
H-7, Dihydrochloride - CAS 108930-17-2 - Calbiochem
A broad-based, cell-permeable, reversible, ATP-competitive serine/threonine kinase inhibitor.
Synonim(y):
H-7, Dihydrochloride - CAS 108930-17-2 - Calbiochem, 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-2-methylpiperazine, 2HCl
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Postać
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light yellow
rozpuszczalność
water: 20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C14H17N3O2S.2ClH/c1-11-9-16-7-8-17(11)20(18,19)14-4-2-3-12-10-15-6-5-13(12)14;;/h2-6,10-11,16H,7-9H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
OARGPFMFRLLKPF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
MLCK
Ostrzeżenie
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Jarvis, W.D., et al. 1994. Cancer Res.54, 1707.
Bergstrand, H., et al. 1992. J. Pharmacol. Exp. Therap.263, 1334.
Gimond, C., et al. 1992. Exp. Cell Res.203, 365.
Quick, J., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.187, 657.
Bouli, N.M., and Davis, M. 1990. Brain Res.525, 198.
Takahashi, I., et al. 1990. J. Pharmacol. Exp. Ther.255, 1218.
Schachtele, C., et al. 1988. Biochem. Biophys.Res. Commun.151, 542.
Kawamoto, S., and Hidaka, H. 1984. Biochem. Biophys. Res. Commun.125, 258.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3