506172
p38 MAP Kinase Inhibitor X, BIRB 796
The p38 MAP Kinase Inhibitor X, BIRB 796, also referenced under CAS 285983-48-4, controls the biological activity of p38 MAP Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
p38 MAP Kinase Inhibitor X, BIRB 796, Doramapimod, BIRB796, 1-(5- tert-Butyl-2- p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-[4-(2-morpholin-4-yl-ethoxy)naphthalen-1-yl]urea, JNK Inhibitor XVII, Doramapimod, BIRB796, 1-(5-tert-Butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-[4-(2-morpholin-4-yl-ethoxy)naphthalen-1-yl]urea, JNK Inhibitor XVII
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC=C(N2C(NC(NC3=CC=C(OCCN4CCOCC4)C5=C3C=CC=C5)=O)=CC(C(C)(C)C)=N2)C=C1
InChI
1S/C31H37N5O3/c1-22-9-11-23(12-10-22)36-29(21-28(34-36)31(2,3)4)33-30(37)32-26-13-14-27(25-8-6-5-7-24(25)26)39-20-17-35-15-18-38-19-16-35/h5-14,21H,15-20H2,1-4H3,(H2,32,33,37)
Klucz InChI
MVCOAUNKQVWQHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Regan, J., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 4676.
Pargellis, C., et al. 2002. Nat. Struct. Biol.9, 268.
Regan, J., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 2994.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3