346021
Glucokinase Activator, Cpd A
The Glucokinase Activator, Cpd A, also referenced under CAS 603108-44-7, modulates Glucokinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonim(y):
Glucokinase Activator, Cpd A, Hexokinase D Activator, Hexokinase IV Activator, 2-Amino-5-(4-methyl-4H-(1,2,4)-triazole-3-yl-sulfanyl)-N-(4-methyl-thiazole-2-yl)benzamide, Compound A
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Mitsuya, M., et al. 2009. Bioorg. Med. Chem. Lett.19, 2718.
Nishimura, T., et al. 2009. Bioorg. Med. Chem. Lett.19, In press.
Futamura, M., et al. 2006. J. Biol. Chem.281, 1357.
Kamata, K., et al. 2004. Structure12, 429.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1