Kluczowe dokumenty
345788
Sigma-Aldrich
β-Galactosidase, E. coli
Synonim(y):
Galaktohydrolaza β-D-galaktozydu
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
Escherichia coli
Poziom jakości
opis
RTECS - LW5840000
Formularz
lyophilized solid
aktywność właściwa
≥600 units/mg protein
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
water: 2%
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Native E. coli β-galactosidase. Inducible enzyme not found in eukaryotic cells that is used as a reporter gene. Used to assess efficiency of transfection. Also used in ELISA and immunocytochemical techniques. Histochemical substrates include X-Gal (Cat. No. 203782).
Opakowanie
Yes
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol of p-nitrophenyl-β-galactoside per min at 37°C.
Inne uwagi
Zeleny, R., et al. 1997. Anal. Biochem.246, 96.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3