Kluczowe dokumenty
34321-M
Sigma-Aldrich
FITC, Isomer I
Synonim(y):
FITC, Isomer I, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H11NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116133
Próba
≥95% (TLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
orange-red
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
DMF: soluble
aqueous buffer, pH ≥ 9.0: soluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=C=Nc1cc2c(cc1)C3(OC2=O)c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Klucz InChI
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A fluorescent labeling agent used to label antibodies, lectins, toxins, various proteins, and oligopeptides with fluorescein. FITC-antibody conjugates are useful in many applications, including flow cytometry and immunohistochemistry (excitation maximum = 492 nm; emission maximum = 520 nm). λ max: 492 ± 3 nm (pH 9). Fluorescence EMmax: 520 ± 3 nm (pH 9).
Popular derivative of fluorescein. Can be used to label antibodies and other proteins.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Cherry, N.B., et al. 1965. Stain Technol. 44, 179.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3