Kluczowe dokumenty
F1628
Fluorescein isothiocyanate isomer I–Celite®
8.0 - 12.0% purity, powder
Synonim(y):
FITC–Celite®
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Fluorescein isothiocyanate isomer I–Celite®, suitable for fluorescent labeling techniques
Formularz
powder
Poziom jakości
zakres etykietowania
8-12% FITC
kolor
yellow to orange
przydatność
suitable for fluorescent labeling techniques
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Klucz InChI
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?