324688
Ellipticine
A cell-permeable antitumor alkaloid that acts as an inhibitor of topoisomerase II and acts as an intercalative agent that stimulates topoisomerase II-mediated DNA breakage.
Synonim(y):
Ellipticine, 5,11-Dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazole
opis
Merck USA index - 14, 3548
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
bright yellow
rozpuszczalność
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[nH]1c2c(c4c1cccc4)c(c3c(c2C)ccnc3)C
InChI
1S/C17H14N2/c1-10-14-9-18-8-7-12(14)11(2)17-16(10)13-5-3-4-6-15(13)19-17/h3-9,19H,1-2H3
Klucz InChI
CTSPAMFJBXKSOY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
topoisomerase 2
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Schwaller, M.A., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 22709.
Pommier, Y., et al. 1985. Biochemistry24, 6406.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3