324517
eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor, 4EGI-1
The eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor, 4EGI-1, also referenced under CAS 315706-13-9, controls the biological activity of eIF4E/eIF4G interaction. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor, 4EGI-1, 2-((4-(3,4-Dichlorophenyl)-thiazol-2-ylhydrazono)-3-(2-nitrophenyl))propionic acid, eIF4F Inhibitor I
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (sum of two isomers, HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C18H12Cl2N4O4S/c19-12-6-5-10(7-13(12)20)15-9-29-18(21-15)23-22-14(17(25)26)8-11-3-1-2-4-16(11)24(27)28/h1-7,9H,8H2,(H,21,23)(H,25,26)/b22-14+
Klucz InChI
KFRKRECSIYXARE-HYARGMPZSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
677.1 °F - (calculated)
Temperatura zapłonu (°C)
358.4 °C - (calculated)