324516
A-484954
≥98% (HPLC), powder, eEF2K inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
eEF2K Inhibitor, A-484954, 7-amino-1-cyclopropyl-3-ethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide, Eukaryotic elongation factor-2 kinase inhibitor, A-484954
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
eEF2K Inhibitor, A-484954, The eEF2K Inhibitor, A-484954, also referenced under CAS 142557-61-7, controls the biological activity of eEF2K Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 2.5 mg/mL, clear, colorless
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C1=C(N2C3CC3)N=C(N)C(C(N)=O)=C1)N(CC)C2=O
InChI
1S/C13H15N5O3/c1-2-17-12(20)8-5-7(10(15)19)9(14)16-11(8)18(13(17)21)6-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3,(H2,14,16)(H2,15,19)
Klucz InChI
HWODCHXORCTEGU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3