Kluczowe dokumenty
317210
Millipore
DM-NITROPHEN Reagent, Tetrasodium Salt
Caged Ca2+ chelator that undergoes a major and rapid decrease in Ca2+-binding affinity upon photolysis.
Synonim(y):
DM-NITROPHEN Reagent, Tetrasodium Salt, 1-(2-Nitro-4,5-dimethoxyphenyl)-1,2-diaminoethane-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraacetic Acid, 4Na, Dimethoxynitrophenamine, 4Na
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19N3O12 · 4Na
Masa cząsteczkowa:
561.32
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
≥93% (HPLC)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: chelator
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
orange
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Caged Ca2+ chelator that undergoes a major and rapid decrease in Ca2+-binding affinity upon photolysis. Can be microinjected or used with permeabilized cells. May also be useful as caged Mg2+ chelator. Kd (Ca2+) = 5 nM; Kd (Mg2+) = 2-5 µM.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Mulkey, R.M., and Zucker, R.S. 1993. J. Physiol. 462, 243.
Zucker, R.S. 1993. Cell Calcium 14, 87.
McCray, J.A., et al. 1992. Biochemistry31, 8856.
Delaney, K.R., and Zucker, R.S. 1990. J. Physiol.426, 473.
Kaplan, J.H., and Ellis-Davies, G.C. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 6571.
Morad, M., et al. 1988. Science241, 842.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1