Kluczowe dokumenty
23-036-M
Sigma-Aldrich
Białko UbcH6, aktywne, 10 µg
Active, full length, recombinant human UbcH6. N-terminal HA, 6His-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as an E2 enzyme in ubiquitination assays.
Synonim(y):
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 E1, Ubiquitin-protein ligase E1, UBE2E1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Enzymy sprzęgające ubikwitynę (E2) charakteryzują się obecnością wysoce konserwatywnej domeny sprzęgającej ubikwitynę, która przyjmuje aktywowaną ATP ubikwitynę (Ub) poprzez kowalencyjnie połączony tioester z pozostałością w miejscu aktywnym. Enzymy E2 działają poprzez selektywne interakcje białko-białko z enzymem aktywującym ubikwitynę E1 i enzymami ligazy ubikwityny E3 i są w stanie różnicować wpływ na dalsze substraty, zarówno z pojedynczą cząsteczką Ub, jak i łańcuchem Ub. Podczas gdy enzymy E3 są zaangażowane w wybór substratu, enzymy E2 są głównymi determinantami wyboru lizyny do budowy łańcuchów Ub, które w ten sposób bezpośrednio kontrolują komórkowy los substratu.
Wykazano, że UbcH6 oddziałuje z wieloma różnymi ligazami E3, w tym RNF20/40, Trim32 i WWP2.
Zastosowanie
Aktywny, pełnej długości, rekombinowany ludzki UbcH6. N-końcowy HA, znakowany 6His. Do stosowania w testach enzymatycznych. Działa jako enzym E2 w testach ubikwitynacji.
Ubiquitination Cascade Comoponent: E2
Postać fizyczna
Purified using immobilized metal affinity chromatography.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2