SRP0226
NEDD4 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Cell proliferation-inducing gene 53 protein, KIAA0093, PIG53, RPF1, neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥60% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
masa cząsteczkowa
86 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... NEDD4(4734)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1