23-032-M
Białko MDM2/CK1δ, aktywne, 10 µg
Active, full length, recombinant human MDM2 (N-terminal GST-tagged) combined in vitro with CK1δ, active (Item # 14-520). For use in Enzyme Assays. Functions as an E3 ligase in ubiquitination assays.
Synonim(y):
Double minute 2 protein, p53-binding protein Mdm2, Hdm2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
Opis ogólny
MDM2 jest ligazą ubikwityny E3, która reguluje obrót kilku czynników komórkowych, w tym białka supresorowego nowotworu p53, a zwłaszcza samego MDM2. Tłumienie aktywności p53 przez amplifikowany gen Mdm2 zaobserwowano w wielu nowotworach, w tym w mięsakach tkanek miękkich, kostniakomięsakach i nowotworach piersi.
N-końcowy, znakowany GST, rekombinowany ludzki TRAF6 pełnej długości, wyrażany w E.coli.
Zastosowanie
Ubiquitination Cascade Comoponent: E3
Postać fizyczna
Purified using glutathione sepharose followed by gel filtration.
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2