Kluczowe dokumenty
SRP5014
Sigma-Aldrich
CK1 δ, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CK1D, CSNK1D, HCKID
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
70-94 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~72 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CSNK1D(1453)
Opis ogólny
Kinaza kazeinowa 1 δ (CK1δ) jest członkiem rodziny CK1 serynowo-treoninowych kinaz białkowych, które odgrywają ważną rolę w różnych procesach komórkowych, w tym w replikacji i naprawie DNA.
Działania biochem./fizjol.
CK1δ jest regulatorem koaktywatora transkrypcji Yes-associated protein (YAP),, który jest kluczowym regulatorem wielkości narządów i kandydatem na ludzki onkogen. CK1d jest aktywowany przez CCK2R, a następnie fosforyluje policystynę 2 (PKD2) na Ser244. Fosforylacja PKD2 prowadzi do jej jądrowej akumulacji i wydajnej fosforylacji jądrowych substratów PKD2 w ludzkich komórkach raka żołądka. CKId może fosforylować in vitro kinazę deoksycytydynową (dCK), która jest kluczowym enzymem w ratowaniu deoksynukleozydów. Fosforylacja dCK przez CKId in vitro koreluje ze zwiększoną aktywnością tego enzymu.
Postać fizyczna
Supplied in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A coordinated phosphorylation by Lats and CK1 regulates YAP stability through SCF?-TRCP
Bin Zhao
Genes & Development (2010)
The CK1 Family: Contribution to Cellular Stress Response and Its Role in Carcinogenesis
Uwe Knippschild
Frontiers in Oncology (2014)
Phosphorylation at Ser244 by CK1 determines nuclear localization and substrate targeting of PKD2
J. von Blume
The Embo Journal (2007)
Caroline Smal et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 502(1), 44-52 (2010-07-20)
Deoxycytidine kinase (dCK) is a key enzyme in the salvage of deoxynucleosides and in the activation of several anticancer and antiviral nucleoside analogues. We recently showed that dCK was activated in vivo by phosphorylation of Ser-74. However, the protein kinase
J von Blume et al.
The EMBO journal, 26(22), 4619-4633 (2007-10-27)
Protein kinase D2 (PKD2), a member of the PKD family of serine/threonine kinases, is localized in various subcellular compartments including the nucleus where the kinase accumulates upon activation of G-protein-coupled receptors. We define three critical post-translational modifications required for nuclear