Kluczowe dokumenty
20-247
Sigma-Aldrich
Nadtlenoazotyn, zdegradowany
About This Item
Kod UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.42
Formularz
liquid
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
nitration: suitable
Warunki transportu
dry ice
Zastosowanie
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Jakość
Routinely evaluated by treatment of non-stimulated A431 cells with degraded peroxynitrite; subsequent lack of positive staining was detected with anti-nitrotyrosine antibody (06-284).
Postać fizyczna
Zdegradowany nadtlenoazotyn (50-100 mM); roztwór zawierający około 255 mM H2O2, 0,18 mM NaOH, 0,23 mM NaCl, 23 mM NaNO3 i 20 mM NaNO2.
Przechowywanie i stabilność
1 rok w temperaturze -70°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pathological implications of nitric oxide, superoxide and peroxynitrite formation.
Beckman, J S and Crow, J P
Biochemical Society Transactions, 21, 330-334 (1993)
Oxidative chemistry of peroxynitrite.
Beckman, J S, et al.
Test, 233, 229-240 (1994)
James Murray et al.
The Journal of biological chemistry, 278(39), 37223-37230 (2003-07-15)
There is growing evidence that oxidative phosphorylation (OXPHOS) generates reactive oxygen and nitrogen species within mitochondria as unwanted byproducts that can damage OXPHOS enzymes with subsequent enhancement of free radical production. The accumulation of this oxidative damage to mitochondria in