Kluczowe dokumenty
205532-M
Millipore
C₁₂E₈, PROTEIN GRADE® Detergent, 10% Solution
A non-ionic detergent useful for the solubilization of membrane-bound proteins in their native state. Aggregation number: 123; HLB number: 13.1. Note: 1 set = 5 x 10 ml.
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H58O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
538.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
liczba agregacji
123
zanieczyszczenia
≤20 μM Peroxide
CMC
110 μM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(CCOCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCC)CCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H58O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-30-15-17-32-19-21-34-23-25-36-27-28-37-26-24-35-22-20-33-18-16-31-14-12-29/h29H,2-28H2,1H3
Klucz InChI
YYELLDKEOUKVIQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niejonowy detergent przydatny do solubilizacji białek związanych z błoną w ich stanie natywnym. CMC = 110 µM; liczba agregacji: 123; liczba HLB = 13,1.
Uwaga: 1 zestaw = 5 x 10 ml.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Drażniący (B)
Postać fizyczna
10% roztwór wodny.
Inne uwagi
Noirclerc-Savoye, M., et al. 2002. Prot. Expr. Purif.30, 18.
Jimenez, M., et al. 2001. Lipids36, 1169.
Casey, J.R., and Reithmeier, R.A. 1993. Biochemistry32, 1172.
Andersen, J.P., et al. 1983. Eur. J. Biochem.134, 205.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEIN GRADE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3