Kluczowe dokumenty
1.93662
Supelco
Jodan potasu
EMPLURA®
Synonim(y):
Potassium iodate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
IKO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
EMPLURA®
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[K+].[I](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash