Key Documents
1.93500
Supelco
Ammonia solution
EMPLURA®
Synonim(y):
Ammonium hydroxide solution, Ammonia aqueous, Ammonia water
About This Item
Wzór liniowy:
NH4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
35.05
Beilstein:
3587154
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
klasa czystości
laboratory grade
ciśnienie pary
483 hPa ( 20 °C)
linia produktu
EMPLURA®
Postać
liquid
granice wybuchowości
27 %
pH
(20 °C, strongly alkaline)
tw
37.7 °C/1,013 hPa
mp
-57.5 °C (-71.5 °F)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
20-25°C
ciąg SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Klucz InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
1.93500.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.93500.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93500.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
1.93500.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
1.93500.9121: 105 L, Minimum order quantity: 1
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2