Key Documents
1.93296
Supelco
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)4Ce(SO4)4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
632.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
ACS reagent
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/Ce.H3N.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H2,1,2,3,4);1H2
Klucz InChI
AAXMWILTYFSCCH-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
1.93296.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93296.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3