Kluczowe dokumenty
1.93284
Supelco
wodorofosforan dwuamonowy
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
di-Ammonium hydrogen phosphate
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
ACS reagent
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[H+]
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
1.93284.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)