Kluczowe dokumenty
1.02120
Supelco
Tetrahydrat azotanu wapnia
EMPLURA®
Synonim(y):
Calcium nitrate tetrahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Ca(NO3)2 · 4 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
233-332-1
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
linia produktu
EMPLURA®
Próba
≥98.0% (complexometric)
Formularz
solid
siła działania
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
zanieczyszczenia
≤0.3% Substances not precipitated by ammonium oxalate (as sulfate)
pH
5.0-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
45 °C
rozpuszczalność
2710 g/L
gęstość
1.82 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1000 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Ca+2].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.O.O.O.O
InChI
1S/Ca.2HNO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;2*(H,2,3,4);4*1H2/q+2;;;;;;
Klucz InChI
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Wpływ zanieczyszczeń na właściwości chemicznie syntetyzowanego wodorotlenku wapnia: W badaniu wykorzystano tetrahydrat azotanu wapnia (Ca(NO3)2.4H2O) do chemicznej syntezy strąceniowej wodorotlenku wapnia w temperaturze pokojowej (P Kumar et al., 2021).
  • Badanie wpływu azotanu wapnia, mrówczanu wapnia, trietanoloaminy i triizopropanoloaminy na wytrzymałość na ściskanie cementu Portland-pozzolana: Zbadano wpływ tetrahydratu azotanu wapnia na wydajność cementu Portland-pozzolana (A Derakhshani et al., 2023).
  • Cienkie warstwy polifluorku winylidenu domieszkowane tetrahydratem azotanu wapnia jako potencjalne urządzenia do czujników ciśnienia: Omówiono przygotowanie i potencjalne wykorzystanie tych domieszkowanych folii w zastosowaniach czujnikowych (KS Hwang et al., 2020).
  • Wpływ szybkości reakcji na właściwości chemicznie syntetyzowanych nanocząstek wodorotlenku wapnia: Zbadano, w jaki sposób zmiana szybkości reakcji wpływa na właściwości nanocząstek syntetyzowanych przy użyciu tetrahydratu azotanu wapnia (P Kumar et al., 2020).
Komentarz do analizy
Test (kompleksometryczny): ≥ 98,0 %
Wartość pH (5 %; woda): 4,0 - 6,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,02 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.001 %
NH₄ (amon): ≤ 0,005 %
Substancje niewytrącane przez szczawian amonu (jako siarczan): ≤ 0,3%.
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1