Merck
488755
Sigma-Aldrich
Diammonium-15N2 hydrogen phosphate
98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
(15NH4)2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
155 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[H][15N+]([H])([H])[H].[H][15N+]([H])([H])[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)/i2*1+1;
Klucz InChI
MNNHAPBLZZVQHP-ISOLYIDJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)