Kluczowe dokumenty
1.93238
Supelco
Potassium chloride
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Potassium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
ACS reagent
linia produktu
EMPLURA®
mp
770 °C (lit.)
gęstość
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
May be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins.
Opakowanie
1.93238.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93238.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1