Key Documents
189510
Sigma-Aldrich
Autotaxin Inhibitor I, S32826
The Autotaxin Inhibitor I, S32826, also referenced under CAS 1103672-43-0, controls the biological activity of Autotaxin.
Synonim(y):
Autotaxin Inhibitor I, S32826, ATX Inhibitor I, (4-(Tetradecanoylamino)benzyl)phosphonic acid disodium, dihydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H34NNa2O4P · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.48
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 0.5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H36NO4P.2Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-21(23)22-20-16-14-19(15-17-20)18-27(24,25)26;;/h14-17H,2-13,18H2,1H3,(H,22,23)(H2,24,25,26);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
DGRFALMFDGBLCP-UHFFFAOYSA-L
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3