M0088000
Magnesium aspartate dihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
L-Aspartic acid magnesium salt hydrate (2:1:2)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
magnesium aspartate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Mg+2].N[C@@H](CC(=O)[O-])C(=O)[O-].N[C@@H](CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.[H+].[H+]
InChI
1S/2C4H7NO4.Mg.2H2O/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m00.../s1
Klucz InChI
WLAXHZXYTCHQPJ-PXYKVGKMSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)