Kluczowe dokumenty
17-10098
Sigma-Aldrich
ChIPAb+ Białko wiążące TATA (TBP) - przeciwciało i zestaw primerów zweryfikowane pod kątem ChIP
ascites fluid, from mouse
Synonim(y):
TATA BINDING PROTEIN, białko wiążące TATA-box, czynnik TATA-box, czynnik wiążący TATA, białko wiążące sekwencję TATA, czynnik inicjacji transkrypcji TFIID podjednostka TBP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.52
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, zebrafish, mouse, Xenopus, chicken, fish
spodziewany brak reakcji z
Drosophila
producent / nazwa handlowa
ChIPAb+
Upstate®
metody
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... TBP(6908)
Opis ogólny
Białko wiążące TATA-box (TBP) jest ogólnym czynnikiem transkrypcyjnym, który funkcjonuje w rdzeniu wiążącego DNA czynnika wielobiałkowego TFIID. Wiązanie TFIID do pola TATA jest początkowym etapem transkrypcji kompleksu preinicjacyjnego (PIC). TBP odgrywa rolę w aktywacji genów eukariotycznych transkrybowanych przez polimerazę RNA II i jest składnikiem kompleksu czynnika transkrypcyjnego SL1/TIF-IB, który bierze udział w składaniu PIC (kompleksu preinicjacyjnego) podczas transkrypcji zależnej od polimerazy RNA I (Unitprot).
Wszystkie przeciwciała ChIPAb+ są indywidualnie walidowane pod kątem wytrącania chromatyny, w każdej partii, za każdym razem. Każdy zestaw przeciwciał ChIPAb+ zawiera startery kontrolne (testowane co partię za pomocą qPCR) w celu biologicznej walidacji wyników IP w kontekście specyficznym dla locus. Protokół qPCR i sekwencje starterów są dostarczane, umożliwiając badaczom walidację protokołów ChIP przy użyciu naszego przeciwciała w kontekście chromatyny. Każdy zestaw zawiera również ujemne przeciwciało kontrolne, aby zapewnić specyficzność reakcji ChIP.
Zestaw ChIPAb+ TATA Binding Protein (TBP) zawiera przeciwciało TATA Binding Protein (TBP), mysi wodobrzusze z kontrolą ujemną oraz startery qPCR, które amplifikują region 166 bp ludzkiego promotora GAPDH. Białko wiążące TATA (TBP) i kontrole negatywne są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "na ChIP" i mogą być wykorzystane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z białkiem wiążącym TATA (TBP).
Specyficzność
Reaktywność z innymi gatunkami nie została potwierdzona.
Rozpoznaje białko wiążące TATA (TBP).
Immunogen
Rekombinowany ludzki TBP o pełnej długości.
Zastosowanie
Immunoprecypitacja chromatyny:
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 2 µL negatywnego wodobrzusza lub 2 µL białka wiążącego anty-TATA (TBP) i zestawu Magna ChIP® G (nr kat. 17-611).
Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z TBP została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów ChIP, ludzkiego promotora GAPDH jako locus pozytywnego i starterów kodujących GAPDH jako locus negatywnego (patrz rysunki).
Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej dla każdego amplikonu i próbki ChIP, jak wskazano.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP G (nr kat. 17-409) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Lizaty HeLa rozdzielono za pomocą elektroforezy, przeniesiono na membranę PVDF i wysondowano za pomocą anty-TATA Binding Protein (TBP) (rozcieńczenie 1:1000).
Białka wizualizowano przy użyciu przeciwciała drugorzędowego sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji (patrz rysunki).
Immunohistochemia:
Do immunohistochemii użyto rozcieńczenia 1:1,000-1:5,000 poprzedniej partii.
Immunocytochemia:
Do immunocytochemii użyto rozcieńczenia 1:1,000-1:5,000 z poprzedniej partii.
Zestaw ChIPAb+ TATA Binding Protein (TBP) zawiera przeciwciało TATA Binding Protein (TBP), mysie wodobrzusze kontroli ujemnej i startery qPCR, które amplifikują region 166 bp ludzkiego promotora GAPDH.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Opakowanie
25 testów w zestawie. Zalecane użycie: ~2 μL przeciwciała na immunoprecypitację chromatyny (w zależności od kontekstu biologicznego).
Jakość
Chromatin Immunoprecipitation:
Sonicated chromatin prepared from HeLa cells (1 X 106 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using 2 µL of either Negative Ascites or 2 µL Anti-TATA Binding Protein (TBP) and the Magna ChIP® G Kit (Cat. # 17-611).
Successful immunoprecipitation of TATA Binding Protein (TBP)-associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers, human GAPDH promoter (Please see figures).
Please refer to the EZ-Magna ChIP G (Cat. # 17-409) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details.
Opis wartości docelowych
~42 kDa
Postać fizyczna
Anty-TATA Binding Protein (TBP) (mysie przeciwciało monoklonalne). Jedna fiolka zawierająca 50 μL azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Negatywny wodobrzusze (mysz). Jedna fiolka zawierająca 50 μL mysiego wodobrzusza z 0,05% azydkiem sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP, promotor GAPDH. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla ludzkiego GAPDH. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: TAC TAG CGG TTT TAC GGG CG
REV: TCG AAC AGG AGC AGA GAG CGA
Unpurified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Komentarz do analizy
Kontrola
Zawiera mysie wodobrzusze kontroli ujemnej i startery specyficzne dla ludzkiego promotora GAPDH.
Informacje prawne
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany