07-1401-AF488
Anti-GLUT-1 Antibody, CT, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 1, Glucose transporter type 1, erythrocyte/brain, GLUT-1, HepG2 glucose transporter, GLUT-1, CT, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC2A1(6513)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
The unconjugated antibody (Cat. No. 07-1401) is shown to be suitable also for ELISA, Western blotting, immunocytochemistry, and immunohistochemistry applications.
Signaling
Developmental Signaling
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected GLUT-1 in A431 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2