ZRB1901
Anti-p-RPS6 (Ser240/244) Antibody, clone 2H10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
40S ribosomal protein S6;Phosphoprotein NP33;Small ribosomal subunit protein eS6
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H10, recombinant monoclonal
opis
2H10 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 28.68 kDa
observed mol wt ~32 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine, canine, bovine, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer240/pSer244)
informacje o genach
human ... RPS6(6194)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysate from NIH3T3 cells treated with PMA.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-Ribosomal Protein S6 (RPS6) (Ser240/244) in lysates from overnight serum starved NIH3T3 cells treated with 12-O-Tetradecanoylphorbol-13-acetate (PMA; 400 ng/mL; 20 min).
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected p-RPS6 (Ser240/244) in lysate from overnight serum starved A431cells treated with EGF (50 ng/mL; 20 min).
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in lysates from overnight serum starved A431 cells treated with EGF (50 ng/mL; 20 min) was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected p-RPS6 (Ser240/244) in human colon cancer tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected p-RPS6 (Ser240/244) in overnight serum starved A431 cells treated with EGF (50 ng/mL; 15 min.)
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound phospho-Ribosomal Protein S6-(Ser240/244) peptide with a KD of 1.8 x 10-7 in an affinity binding assay.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected p-RPS6 (Ser240/244) in one million A431 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1