Kluczowe dokumenty
14-559-M
Sigma-Aldrich
Białko c-Kit, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal GST tagged, recombinant, human Kit, amino acids 544-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mw 76.7 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... KIT(3815)
Opis ogólny
N-końcowy znakowany GST, rekombinowany, ludzki zestaw, aminokwasy 544-końcowe
Źródło produktu: wyrażane przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: c-Kit
Target Sub-Family: TK
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
Postać fizyczna
Glutathione agarose affinity chromatography
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany