1.70391
Standard ICP toru
traceable to SRM from NIST Th(NO₃)₄ in HNO₃ 2-3% 10 mg/l Th Certipur®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 200.8
linia produktu
Certipur®
stężenie
10 mg/L Th in 2-3% HNO3
metody
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
gęstość
1.012 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1