Kluczowe dokumenty
1.09469
Supelco
Standard wieloelementowy II
dissolved in oil 100 ppm: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn Certipur®
Synonim(y):
Standard ICP/AAS dla wielu pierwiastków
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
Numer indeksu EC:
232-384-2
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
linia produktu
Certipur®
stężenie
100 ppm in oil
metody
AAS: suitable
ICP: suitable
Lepkość kinematyczna
70 cSt
bp
<300 °C
gęstość
0.87 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z National Metrology Institute (NMI), np.
. Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Komentarz do analizy
Ag (Srebro): 95 - 105
Al (Aluminium): 95 - 105
B (Bor): 95 - 105
Ba (Barium): 95 - 105
Ca (Wapń): 95 - 105
Cd (Kadm): 95 - 105
Cr (Chrom): 95 - 105
Cu (Miedź): 95 - 105
Fe (Żelazo): 95 - 105
Mg (Magnez): 95 - 105
Mn (Mangan): 95 - 105
Mo (Molibden): 95 - 105
Na (Sód): 95 - 105
Ni (Nikiel): 95 - 105
P (fosfor): 95 - 105
Pb (Ołów): 95 - 105
Si (Krzem): 95 - 105
Sn (Cyna): 95 - 105
Ti (tytan): 95 - 105
V (Wanad): 95 - 105
Zn (Cynk): 95 - 105
Metody oznaczania: ICP OES, ICP MS, GFAA
Informacje prawne
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available