Kluczowe dokumenty
1.66505
Millipore
Tryptic Soy Agar
ICR 90mm Settle plate, irradiated, triple packed, for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Synonim(y):
TSA, Soybean Casein Digest Agar, płytka ICR Settle
About This Item
Kod UNSPSC:
41106217
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
sterile; γ-irradiated
Formularz
plate
Właściwości
2D bar code
ready-to-use
opakowanie
pkg of (20/120 Plates per box)
Głębokość
90 mm
pH
(7.3 (in H2O))
Zastosowanie
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
bacteria
fungi
Opis ogólny
Płytka osadowa Tryptic Soy Agar - ICR jest przeznaczona do oznaczania całkowitej liczby drobnoustrojów tlenowych w pomieszczeniach czystych i izolatorach. Płytki osadu są używane do monitorowania powietrza i personelu. Tryptyczny agar sojowy jest złożonym podłożem do hodowli i izolacji szerokiej gamy bakterii, drożdży i pleśni. Formuła pożywki Soybean Casein-Digest zawiera kombinację kazeiny i peptonów sojowych dostarczających azot organiczny, w szczególności aminokwasy i peptydy o dłuższych łańcuchach. Pożywka jest uzupełniona pirogronianem w celu skutecznej neutralizacji nadtlenku wodoru. .
Zastosowanie
Tryptic Soy Agar (TSA, Soybean Casein Digest Agar) to złożone podłoże do hodowli i izolacji szerokiej gamy bakterii, drożdży i pleśni. Pożywka ta znajduje zastosowanie w monitorowaniu środowiska poprzez określanie całkowitej liczby drobnoustrojów tlenowych w powietrzu i na personelu w izolatorach i pomieszczeniach czystych.
Opakowanie
1665050020-CN: 20 płytek w pudełku
1665050120-CN: 120 płytek w pudełku
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2