Kluczowe dokumenty
1.52063
Supelco
Chromolith® RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 3 mm HPLC Columns Validation Kit (3 Columns from 3 different batches)
Synonim(y):
9639 Kolumny HPLC 100-3 z końcówką RP-18 Zestaw walidacyjny (3 kolumny z 3 różnych partii)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Chromolith® RP-18 endcapped, L × I.D. 100 mm x 3 mm HPLC columns Validation Kit (3 columns from 3 different batches)
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 3 ea
zakres etykietowania
18% Carbon loading
Parametry
200 bar pressure
45 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
10 cm × 3 mm
Matryca
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość porów
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Zestaw do walidacji kolumn HPLC 9639 RP-18 endcapped 100-3 składa się z 3 kolumn z 3 różnych partii produkcyjnych.
>Kolumny 9639 są wykonane z monolitycznej krzemionki o charakterystycznej bimodalnej strukturze porów.
Kolumny9639 Performance RP-18 endcapped 100-3 mają makropory o średnicy 2 μm, co zapewnia wydajność kolumny przekraczającą 80 000 płytek/metr. Mezopory mają średnicę 13 nm (130 Å), a modyfikacja powierzchni polega na zastosowaniu oktadecylosilanu z pełną otoczką. Kolumny 9639 Performance RP-18 z osłoną końcową 100-3 są objęte klasyfikacją USP L1. Wydajność kolumny jest porównywalna do w pełni porowatej kolumny z cząsteczkami o wielkości 5 μm. Kolumny 9639 Performance RP-18 endcapped 100-3 doskonale nadają się do zastosowań LC-MS.
Kolumna o długości 100 mm i średnicy wewnętrznej 3 mm to najlepszy wybór do szybkiej separacji złożonych próbek w dowolnym systemie HPLC i UHPLC.
Rewolucyjna, monolityczna krzemionka z unikalnym połączeniem makroporów i mezoporów umożliwia:
-Szybką separację przy bardzo niskim przeciwciśnieniu w kolumnie
-Wysoką tolerancję matrycy, pozwalającą na oszczędność czasu i kosztów dzięki uproszczonym przepływom pracy
-Oszczędność kosztów dzięki wydłużonemu okresowi eksploatacji kolumny
-Połączenie kolumn, gradientów przepływu i stosowanie faz ruchomych o wyższej lepkości
Zalecane kolumny Guard to:
9639 RP-18 endcapped 5-3 guard cartridges (3 pieces) [1.52005] z 9639 Guard Cartridge Holder 5 mm x 3 mm [1.52004]
Uchwyt i wkłady ochronne są również dostępne jako zestaw wkładów ochronnych [1.52008]
Łącznik kolumn 9639 może być użyty do znacznego zwiększenia wydajności separacji kolumn 9639 poprzez połączenie kilku kolumn w szereg (do 100 000 płytek na kolumnę). [1.51467]
Dowiedz się więcej:
Broszura: Przyspiesz swoje separacje w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Wszystkie kolumny HPLC Supelco, w tym monolityczne kolumny 9639, są w pełni kompatybilne ze wszystkimi instrumentami HPLC i UHPLC.
Produkty HPLC Supelco: Najlepszy wybór dla każdego urządzenia LC
Informacje prawne
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.