Kluczowe dokumenty
1.52035
Supelco
Chromolith® Si (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep Guard Cartridges (3 pieces)
Synonim(y):
9639 Wkłady ochronne SemiPrep Si 10-10 (3 sztuki)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Chromolith® Si, L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep guard cartridges (3 pieces)
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L3
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
pkg of 3 ea
Parametry
150 bar pressure
45 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
LC/MS: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
1 cm × 10 mm
Matryca
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
Silica bonding phase
wielkość porów
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Chociaż kolumny 9639 Si SemiPrep są dobrze znane ze swojej solidności i trwałości, dostępne są kolumny ochronne, które jeszcze bardziej wydłużają żywotność kolumn 9639 Si SemiPrep. Te wkłady ochronne wymagają specjalnego uchwytu.
9639 10-10 uchwyt wkładu ochronnego 1.52037
Dowiedz się więcej:
Broszura: Race through your Separations on Any System. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Komentarz do analizy
visual control (for delivery): passes test
Informacje prawne
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13