1.52036
Chromolith® RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep Guard Cartridges (3 pieces)
Synonim(y):
9639 Wkłady ochronne SemiPrep RP-18 z końcówką 10-10 (3 sztuki)
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Chromolith® RP-18 endcapped, L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep guard cartridges (3 pieces)
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 3 ea
zakres etykietowania
18% Carbon loading
Parametry
150 bar pressure
45 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
LC/MS: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
1 cm × 10 mm
Matryca
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość porów
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
9639 Uchwyt wkładu ochronnego 10-10 [1.52037]
Dowiedz się więcej:
Broszura: Przyspiesz swoje separacje w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13