1.50158
LiChrospher® 60 RP-Select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
LiChrospher® 60 RP-Select B (5 µm) LiChroCART™ 125-3, suitable for HPLC
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L7
linia produktu
LiChrospher®
Właściwości
endcapped: no
zakres etykietowania
11.5% Carbon loading
Parametry
250 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
kolumna dł. × śr. wewn.
12.5 cm × 3 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
60 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Theoretical Plates (N/m) (Anthracene): ≥ 50000
Symmetry (Anthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Anthracene): 2.0 - 3.5