Kluczowe dokumenty
1.46784
Millipore
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
IsoBag®, Lecithin, Tween®, ICR plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, DPTE Beta Bag with 190 mm alpha-port, sterile; irradiated, single packed of 10 × 10 plates, suitable for surface monitoring
Synonim(y):
Agar do trawienia kazeiny sojowej, IsoBag® Tryptic Soy Agar Kontakt, Płytka stykowa izolatora, TSA
About This Item
Kod UNSPSC:
41106231
NACRES:
NA.74
Poziom jakości
Materiały
polystyrene plate
agency
EP
USP
sterylność
sterile; irradiated
Formularz
plate
Właściwości
rapid transfer port
ready-to-use
DPTE Beta Bag with 190 mm alpha-port
skład
Lecithin
Tween®
opakowanie
single packed of 10 × 10 plates
producent / nazwa handlowa
IsoBag®
warunki przechowywania
protect from light (Keep tightly closed and dry)
śr. płytki
55 mm
kolor
light yellow
Zastosowanie
pharmaceutical
surface monitoring
kompatybilność
stand alone
przydatność
bacteria
molds
yeasts
Opis ogólny
Worek IsoBag® Tryptic Soy Agar Contact jest przeznaczony do szybkiego i wygodnego przenoszenia pożywek do monitorowania powierzchni do izolatorów lub systemów RABS. Torba IsoBag® składa się z poliuretanowej torby DPTE Beta kompatybilnej z portami Alpha 190 mm. Torba zawiera 10 stosów (pojedynczo zapakowanych) płytek kontaktowych i sterylne polietylenowe torebki z zamkiem błyskawicznym, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego podczas transportu płytek. Podłoże Tryptic Soy Agar jest uzupełnione lecytyną, polisorbatem (Tween®) 80 i pirogronianem w celu zneutralizowania pozostałości środków dezynfekujących. IsoBag® został zaprojektowany w celu skrócenia cykli odkażania w izolatorach produkcyjnych.
Zastosowanie
IsoBag® Tryptic Soy Agar Contact to sterylny worek poliuretanowy DPTE Beta przeznaczony do szybkiego i wygodnego przenoszenia pożywek używanych do monitorowania powierzchni w izolatorach lub RABS.
Informacje prawne
ISOBAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2