Kluczowe dokumenty
1.46631
Millipore
Płynne podłoże tioglikolanowe
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 500 mL, closure type, Red flip cap with septum, pack of 6 bottles
Synonim(y):
FTM, Podłoże z tioglikolanu
About This Item
Kod UNSPSC:
41106214
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
Właściwości
closure type Red flip cap with septum
ready-to-use
opakowanie
pack of 6 bottles
pojemność butelki
500 mL
bottle filling volume
500 mL
pojemność
500 mL
pH
7.1±0.2
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
komponenty
tween: 0.1%
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Fluid Thioglycollate Medium, znane również jako FTM, to bogate w składniki odżywcze złożone podłoże przeznaczone do kontroli sterylności produktów farmaceutycznych.
Obecność tioglikolanu i L-cysteiny w pożywce zmniejsza potencjał redoks pożywki, tworząc atmosferę beztlenową. Dodatkowo dezaktywuje obecność rtęci i innych metali ciężkich.
Obecność agaru dodatkowo zmniejsza dyfuzję tlenu, a resazuryna wskazuje na obniżony potencjał tlenu w pożywce. Zwiększone stężenie tlenu spowoduje zmianę koloru pożywki z żółtego na różowy.
Zastosowanie
Pożywka Fluid Thioglycollate Medium jest stosowana do izolacji i hodowli drobnoustrojów beztlenowych i tlenowych w badanych próbkach. FTM nadaje się do kontroli sterylności produktów farmaceutycznych.
Fluid Thioglycollate Medium jest zalecane do testowania sterylności próbek zgodnie z farmakopeą UE i USA.
Cechy i korzyści
  • Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Są one formułowane i testowane w celu spełnienia wymagań farmakopei.
  • Pożywki do testów sterylności i roztwory do płukania są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu.
  • Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, poprawiając w ten sposób dokładność i zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2