Kluczowe dokumenty
1468520006
Millipore
Płynne podłoże tioglikolanowe
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, Red flip cap with septum, pack of 6 bottles
Synonim(y):
FTM, FTM z 0,1% Tween®80, Podłoże z tioglikolanu, Płynne podłoże tioglikolanowe (FTM
About This Item
Kod UNSPSC:
41106214
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Poziom jakości
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Właściwości
closure type Red flip cap with septum
opakowanie
pack of 6 bottles
pojemność butelki
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
pojemność
1000 mL
pH
6.9±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
komponenty
tween: 0.1%
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Fluid Thioglycollate Medium (FTM) z 0,1% Tween®80 to złożona pożywka przeznaczona do hodowli i izolacji wymagających mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych obecnych w próbkach testowych sterylności w przemyśle farmaceutycznym.
Formuła pożywki zawiera obniżoną zawartość agaru, dzięki czemu jej wygląd jest przejrzysty. Atmosfera beztlenowa jest tworzona poprzez zmniejszenie potencjału redoks pożywki za pomocą tioglikolanu i L-cysteiny. Dodatkowo związki te dezaktywują rtęć i inne pierwiastki metali ciężkich obecne w środowisku.
Dalsza redukcja dyfuzji tlenu jest indukowana przez agar, przy jednoczesnym zachowaniu klarowności pożywki. Składnik wskaźnikowy obecny w pożywce wskazuje potencjał redukcji. Wzrost stężenia tlenu jest wskazywany przez reakcję zmiany koloru w pożywce z płynnym tioglikolanem (FTM).
Zastosowanie
Pożywka Fluid Thioglycollate Medium (FTM) z 0,1% Tween®80 jest używana jako pożywka do testowania sterylności próbek farmaceutycznych. Pożywka FTM clear jest używana głównie do hodowli i izolacji drobnoustrojów beztlenowych i mikroaerofilnych.
Komentarz do analizy
Wygląd medium jest przejrzysty lub prawie przejrzysty i żółtawy.
Informacje prawne
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1