Kluczowe dokumenty
1.46590
Millipore
Przezroczyste płynne podłoże tioglikolanowe
pkg of 900 mL (in 1000 mL bottle with combined septum and screw cap), suitable for sterility testing
Synonim(y):
FTM, FTM Clear, Przezroczysty bulion tioglikolanowy, Wyczyść FTM
About This Item
Kod UNSPSC:
41106225
agency
EP
JP (4.06)
USP
Poziom jakości
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
autoclavable compatible
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pkg of 900 mL (in 1000 mL bottle with combined septum and screw cap)
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Fluid Thioglycollate Medium (FTM) Clear to złożona pożywka odpowiednia do hodowli i izolacji wymagających mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych podczas testowania sterylności produktów farmaceutycznych. Zmniejszona zawartość agaru uzupełniona przezroczystym środkiem żelującym zapewnia dodatkową klarowność przy takich samych właściwościach podłoża jak FTM.
Zastosowanie
Pożywka Fluid Thioglycollate Medium (FTM) Clear jest stosowana jako pożywka do testowania sterylności produktów farmaceutycznych. Pożywka FTM Clear jest używana do hodowli i izolacji drobnoustrojów beztlenowych i mikroaerofilnych.
Cechy i korzyści
Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Zostały one opracowane i przetestowane w celu spełnienia wymagań farmakopei. Pożywki do testów sterylności i roztwory płuczące są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu. Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, poprawiając w ten sposób dokładność i zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Zasada
Tioglikolan i L-cysteina zmniejszają potencjał redoks podłoża hodowlanego, tworząc atmosferę beztlenową. Dodatkowo środki te inaktywują rtęć i inne związki metali ciężkich. Agar i przezroczyste środki żelujące dodatkowo zmniejszają szybką dyfuzję tlenu przez pożywkę, oferując jednocześnie przezroczystą pożywkę. Resazurin wskazuje potencjał redukcji. Zmiana koloru z żółtego na różowy w pożywce wskazuje na wzrost stężenia tlenu.
Komentarz do analizy
Wygląd medium jest przejrzysty lub prawie przejrzysty i żółtawy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2