Kluczowe dokumenty
1.46489
Millipore
Fluid A
ready-to-use, bottle volume 600 mL , filling volume
Synonim(y):
Fluid A acc. USP Septum
About This Item
Kod UNSPSC:
41106214
sterylność
sterile; autoclaved
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
opakowanie
bottle of
pojemność butelki
1000 mL
objętość butelki
600 mL , filling volume
pH
7.1
Zastosowanie
sterility testing
przydatność
nonselective for
Zastosowanie
Sterility testing
Opakowanie
600 ml in 1 L ml bottle with red flip cap and septum (6 bottles per box)
Przechowywanie i stabilność
Store at +2°C to +25°C.
Inne uwagi
Customized product – please contact your Sales representative for further information on purchase conditions.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1