STBMRFA64
FLUID A
ready-to-use, bottle volume 600 mL , filling volume
About This Item
Polecane produkty
agency
EP EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Poziom jakości
opis
For rinsing and dilution
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
bottle of
objętość butelki
600 mL , filling volume
moc wejściowa
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
pharmaceutical
sterility testing
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Zastosowanie
Sterility testing
Bioburden testing
Opakowanie
Komponenty
pożywka hodowlana
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1